(S)-(+)-2-Butanol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(+)-Methyl-ethylcarbinol, (S)-(+)-2-Hydroxybutan, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl-methylcarbinol, (S)-(+)-sec-Butylalkohol

218030010 218030050
ACRO218030010EA 50.8 EUR
ACRO218030010 ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 99
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064281
CAS-Nummer: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR