Lithiumsulfat, wasserfrei 99%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 98.5 EUR
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Lithiumsulfat, wasserfrei 99%, reinst
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
Siedepunkt: 1377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 859 °C
Dichte: 2,22 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011086
CAS-Nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR