Lithiumsulfat Monohydrat 99+%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

218331000 218330010
ACRO218331000EA 30.4 EUR
ACRO218331000 ACRO218330010
Lithiumsulfat Monohydrat 99+%, rein
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (On dry substance)
Loss on ignition 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR