Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.5+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

218340010 218340050
ACRO218340010EA 89.3 EUR
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.5+%
Ruthenium(IV)oxid
Formel: O₂Ru
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 6,97 g/cm³
MDL: MFCD00074857
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR