Ammoniumacetat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Ammoniumsalz
218360010
218365000
218360050
ACRO218360010EA
86.3
EUR
ACRO218360010
ACRO218365000
ACRO218360050
Ammoniumacetat 98+% zur Analyse
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Schmelzpunkt: 114 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3.0 % |
Ash | ≤0.01 % |
pH | 6.5 to 7.5 (5 % at 20°C) |
Titration excess NaOH | ≥98.0 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |