1-Iodhexan 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Hexyliodid, Hexyliodid

218521000
ACRO218521000EA 65.6 EUR
ACRO218521000
1-Iodhexan 98% stabilisiert
1-Iodhexan
Formel: C₆H₁₃I
Molecular Weight: 212,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 1,437 g/cm³
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001102
CAS-Nummer: 638-45-9
EINECS: 211-339-0
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR