Certrinitrat Hexahydrat 99.5%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cer(III)nitrat Hexahydrat

218691000 218695000 218690025
ACRO218691000EA 64.9 EUR
ACRO218691000 ACRO218695000 ACRO218690025
Certrinitrat Hexahydrat 99.5%
Certrinitrat Hexahydrat
Formel: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Molecular Weight: 434.22 g/mol
Siedepunkt: 200
Schmelzpunkt: 39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149631
CAS-Nummer: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
UN: 1477
ADR: 5.1 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white Powder or crystals and/or chunks
Assay ≥99.4 % (CeO2/TREO basis)
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium oxide (CaO) ≤50 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤35 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR