3-Methylbutanon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone

218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 187 EUR
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Methylbutanon 98%
3-Methylbutanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 94
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008919
CAS-Nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06164

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR