Calciumsulfat, Drierite™ 4 mesh for drying, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219030020 219035000 219030100
ACRO219030020EA 204 EUR
ACRO219030020 ACRO219035000 ACRO219030100
Calciumsulfat, Drierite™ 4 mesh for drying, ohne Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1450 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical