Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh for drying, ohne Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219040020 219045000 219040100
ACRO219040020EA 146 EUR
ACRO219040020 ACRO219045000 ACRO219040100
Calciumsulfat, Drierite™ 6 mesh for drying, ohne Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1450 °C
Dichte: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical