Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh für die Trocknung, mit Indikator

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum

219090020 219095000 219090050
ACRO219090020EA 342 EUR
ACRO219090020 ACRO219095000 ACRO219090050
Calciumsulfat, Drierite™ 8 mesh für die Trocknung, mit Indikator
Calcium sulphate
Formel: CaO₄S
Schmelzpunkt: 1450 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010912
CAS-Nummer: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR