Diisopropylamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Isopropyl-2-propanamin
219432500
219430010
219430051
ACRO219432500EA
26.2
EUR
ACRO219432500
ACRO219430010
ACRO219430051
Diisopropylamin 99+%
Diisopropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –61 °C Dichte: 0,716 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008862 CAS-Nummer: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 13,03219 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...