(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan
219450500
ACRO219450500EA
25.4
EUR
ACRO219450500
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99+%
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118,18 g/mol Siedepunkt: 197 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,922 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004547 CAS-Nummer: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 13,04730 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...