2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 99.8%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
219830500
219832500
219830010
219830050
219830000
ACRO219830500EA
21.1
EUR
ACRO219830500
ACRO219832500
ACRO219830010
ACRO219830050
ACRO219830000
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 99.8%
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel:
C₁₅H₂₄O Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 69…71 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011644 CAS-Nummer: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01547 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Semitransparent white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 71 °C |
Water | ≤0.12 % (K.F.) |
GC | ≥99.8 % |
Color of solution | ≤30 APHA (30 % w/w in acetone) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...