Kaliumacetat, wasserfrei 99+%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Essigsäure Kaliumsalz

220150010 220151000 220150050 220150250
ACRO220150010EA 60.3 EUR
ACRO220150010 ACRO220151000 ACRO220150050 ACRO220150250
Kaliumacetat, wasserfrei 99+%, rein
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012458
CAS-Nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR