1-Butanthiol 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: n-Butylmercaptan, 1-Mercaptobutan, NBM, n-Butanthiol

220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 24 EUR
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanthiol 99+%
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molecular Weight: 90.19 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.84 g/cm³
Flammpunkt: 0.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01611

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR