Gallussäure Monohydrat

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 63 EUR
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
Gallussäure Monohydrat
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Flammpunkt: 250 °C (closed cup)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR