Gallussäure Monohydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
220761000
220765000
220760025
ACRO220761000EA
63
EUR
ACRO220761000
ACRO220765000
ACRO220760025
Gallussäure Monohydrat
Gallussäure Monohydrat
Formel:
C₇H₆O₅·1H₂O Flammpunkt: 250 °C (closed cup) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149098 CAS-Nummer: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (120°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99 % (On dry substance) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...