Triisopropylchlorsilan 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

221260100 221260500 221262500
ACRO221260100EA 84.1 EUR
ACRO221260100 ACRO221260500 ACRO221262500
Triisopropylchlorsilan 97%
Triisopropylchlorsilan
Formel: C₉H₂₁ClSi
Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,902 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009656
CAS-Nummer: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR