N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

221540050 221540010 221540250
ACRO221540050EA 252 EUR
ACRO221540050 ACRO221540010 ACRO221540250
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA) 98%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid (MTBSTFA)
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR