4-Methyl-2-pentanon 99.5%, Spektralphotometrische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
222170025 222175000 222170010
ACRO222170025EA 174 EUR
ACRO222170025 ACRO222175000 ACRO222170010
4-Methyl-2-pentanon 99.5%, Spektralphotometrische Qualität
4-Methyl-2-pentanon
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Siedepunkt: 117,4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008938
CAS-Nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %