Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
222270050
222271000
222275000
ACRO222270050EA
39.7
EUR
ACRO222270050
ACRO222271000
ACRO222275000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt, M.W. ∼ 70.000
Poly(styrene sulphonic acid)sodium salt
Appearance: White to tan Powder
Formel:
[-CH₂CH(C₆H₄)SO₃Na)-]n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084449 CAS-Nummer: 25704-18-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Powder |
Infrared spectrum | Conforms |