Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Chrom(III)kaliumbis(sulfat) Dodecahydrat

222520050 222521000 222525000 222520025
ACRO222520050EA 30.6 EUR
ACRO222520050 ACRO222521000 ACRO222525000 ACRO222520025
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98+%
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,83 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149917
CAS-Nummer: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Violet to dark purple Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR