Zinkcarbonat basisch 58% (53% Zn min.), Pulver, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Zinkhydroxidcarbonat, Zinkcarbonathydroxid, Dicarbonathexahydroxypentazink
222650010
ACRO222650010EA 55.2 EUR
ACRO222650010
Zinkcarbonat basisch 58% (53% Zn min.), Pulver, reinst
Zinkcarbonat basisch
Formel: C₂H₆O₁₂Zn₅
Molecular Weight: 549,01 g/mol
Schmelzpunkt: > 140 °C
Dichte: 4,39 g/cm³
MDL: MFCD00011519
CAS-Nummer: 5263-02-5
EINECS: 226-076-7
UN: 3077
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥53 % (Zn)
Chloride (Cl) ≤0.3 %
Sulfate (SO4) ≤1.5 %