Blei(II)carbonat basisch, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

222710025 222710050 222715000 222710100
ACRO222710025EA 194 EUR
ACRO222710025 ACRO222710050 ACRO222715000 ACRO222710100
Blei(II)carbonat basisch, reinst
Blei(II)carbonat basisch
Formel: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Dichte: 6,06 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078155
CAS-Nummer: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
UN: 2291
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥75 % Pb
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute acetic acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR