Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% zur Analyse

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium

223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 87.7 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Kaliumhexacyanoferrat(III) 99+% zur Analyse
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR