N-Acetylethylendiamin 90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-AcetylethylenediaMine, N-(2-Aminoethyl)acetamide

223170050
ACRO223170050EA 43 EUR
ACRO223170050
N-Acetylethylendiamin 90%
N-Acetylethylendiamin
Formel: C₄H₁₀N₂O
Molecular Weight: 102.14 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008163
CAS-Nummer: 1001-53-2
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR