Natriumchlorat 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
223220010
223222500
223220051
ACRO223220010EA
70.9
EUR
ACRO223220010
ACRO223222500
ACRO223220051
Natriumchlorat 99+%, reinst
Sodium chlorate
Formel:
ClNaO₃ Molecular Weight: 106.44 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 248…261 °C Dichte: 2.49 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003479 CAS-Nummer: 7775-09-9 EINECS: 231-887-4 UN: 1495 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119474389-23 Merck Index: 13,08670 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Water | ≤0.05 % |
Titration | ≥99.0 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤1000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...