Natriumchlorat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 70.9 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Natriumchlorat 99+%, reinst
Sodium chlorate
Formel: ClNaO₃
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 248…261 °C
Dichte: 2,49 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003479
CAS-Nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR