Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

223230050 223235000 223230025 223230100
ACRO223230050EA 29.6 EUR
ACRO223230050 ACRO223235000 ACRO223230025 ACRO223230100
Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein
Sodium chlorite
Formel: ClNaO₂
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…200 °C (Zers.)
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003478
CAS-Nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1496
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08672

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥75 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR