Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
223230050
223235000
223230025
223230100
ACRO223230050EA
29.6
EUR
ACRO223230050
ACRO223235000
ACRO223230025
ACRO223230100
Natriumchlorit 80% Unstabilisiert, rein
Sodium chlorite
Formel:
ClNaO₂ Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 180…200 °C (Zers.) Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003478 CAS-Nummer: 7758-19-2 EINECS: 231-836-6 UN: 1496 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08672 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥75 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...