2-Butin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
But-2-in-1-ol, 1-Hydroxy-2-butin
223400050
223400250
ACRO223400050EA
50
EUR
ACRO223400050
ACRO223400250
2-Butin-1-ol 98%
2-Butin-1-ol
Formel:
C₄H₆O Molecular Weight: 70.09 g/mol Siedepunkt: 142 Schmelzpunkt: –2.2 °C Dichte: 0.93 g/cm³ Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002914 CAS-Nummer: 764-01-2 EINECS: 212-113-4 UN: 1987 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...