1-Decin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 24.9 EUR
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Decin 98%
1-Decin
Formel: C₁₀H₁₈
Siedepunkt: 174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009576
CAS-Nummer: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR