4-Octin 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

223520100 223520500
ACRO223520100EA 56 EUR
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octin 98+%
4-Octin
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009471
CAS-Nummer: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR