Tetrachlorgold(III)säure Hydrat

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tetrachlorgoldsäure Hydrat, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat

223620010 223620050
ACRO223620010EA 203 EUR
ACRO223620010 ACRO223620050
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Molecular Weight: 357.8 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks
Gold (Au) ≥49 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in diethyl ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR