3,5-Dibrom-1,2-benzoldiaminhydrochlorid  99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,2-Diamino-3,5-dibromobenzene Monohydrochloride, 3,5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
223735000
ACRO223735000EA 159 EUR
ACRO223735000
3,5-Dibrom-1,2-benzoldiaminhydrochlorid  99%
3,5-Dibrom-1,2-benzoldiaminhydrochlorid 
Appearance: Beige Powder
Formel: C₆H₆Br₂N₂
Schmelzpunkt: 238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012967
CAS-Nummer: 75568-11-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %