Titan(IV)ethanolat (33 - 35% TiO₂)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
223760500
223762500
223760010
ACRO223760500EA
71.7
EUR
ACRO223760500
ACRO223762500
ACRO223760010
Titan(IV)ethanolat (33 - 35% TiO₂)
Titan(IV)ethanolat
Formel:
C₈H₂₀O₄Ti Siedepunkt: 150…152 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 33 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009071 CAS-Nummer: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm) |
Titration Complexometric | 33 to 35 % (TiO2) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...