Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 40.7 EUR
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat 99+%
Antimon(III)kaliumoxidtartrat Trihydrat
Formel: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167056
CAS-Nummer: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR