4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 64.1 EUR
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 80…81 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,22 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR