(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
225600010
225600050
225600250
ACRO225600010EA
38.8
EUR
ACRO225600010
ACRO225600050
ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Molecular Weight: 168.15 g/mol Siedepunkt: 337 Schmelzpunkt: 126…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004338 CAS-Nummer: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to light brown to purple-grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 132 °C |
HPLC | ≥97.5 % |