Palatinose hydrate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
225950250
225951000
225955000
ACRO225950250EA
36.2
EUR
ACRO225950250
ACRO225951000
ACRO225955000
Palatinose hydrate 98%
Palatinose hydrate
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00076094 CAS-Nummer: 343336-76-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤6 % |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +97° to +101° (20°C, 589 nm) (c=1, water) |