Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat 95%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 5-CTP-Na2, CTP

226225000
ACRO226225000EA 261 EUR
ACRO226225000
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat 95%
Cytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (CTP-Na2) Hydrat
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
Molecular Weight: 527,12 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 215…218 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150809
CAS-Nummer: 652154-13-7
EINECS: 252-849-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 5 h)
HPLC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR