Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
226310010
ACRO226310010EA
202
EUR
ACRO226310010
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) 90%
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Formel:
C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃ Molecular Weight: 550.09 g/mol Schmelzpunkt: >140 °C (Zers.) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00150714 CAS-Nummer: 19817-92-6 EINECS: 243-347-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤15 % (105°C, 5 hrs) |
HPLC | ≥88 % |
UV Lambda max | 262 nm (+/- 2 nm) |
pH | 3.0 to 7.0 (0.5 % in water) |
Absorbance scale | 0.70 to 0.80 (A250/A260) |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |