6-Benzylaminopurin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl(purin-6-yl)amin, 6-Benzyladenin, N6-Benzyladenin
226410010
226410050
226410250
ACRO226410010EA
36.4
EUR
ACRO226410010
ACRO226410050
ACRO226410250
6-Benzylaminopurin 99%
6-Benzylaminopurin
Formel:
C₁₂H₁₁N₅ Schmelzpunkt: 229…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005572 CAS-Nummer: 1214-39-7 EINECS: 214-927-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 233 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on dry substance) |