6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
226520050
226520250
ACRO226520050EA
81.2
EUR
ACRO226520050
ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formel:
C₅H₄N₄S Schmelzpunkt: 313 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01461928 CAS-Nummer: 6112-76-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 9 to 13 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.50 % |