6-(Methylthio)purin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
226560010
ACRO226560010EA 79 EUR
ACRO226560010
6-(Methylthio)purin 98%
6-(Methylthio)purine
Formel: C₆H₆N₄S
Schmelzpunkt: 219…223 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005576
CAS-Nummer: 50-66-8
EINECS: 200-057-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to green-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %