5-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidindion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Aminouracil, 5-Amino-2,4-dihydroxypyrimidin
226820250
ACRO226820250EA 111 EUR
ACRO226820250
5-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidindion 98%
5-Aminouracil
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molecular Weight: 127,1 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
MDL: MFCD00006025
CAS-Nummer: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %