1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthylphosphoric Acid Monosodium Salt Monohydrate, Monosodium 1-Naphthyl Phosphate Monohydrate, Sodium 1-Naphthyl Hydrogen Phosphate Monohydrate, Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Monosodium Salt Monohydrate
226890050
226890010
226890250
226891000
ACRO226890050EA
91.4
EUR
ACRO226890050
ACRO226890010
ACRO226890250
ACRO226891000
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat 98+%
1-Naphthylphosphat Mononatriumsalz Monohydrat
Formel:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O Schmelzpunkt: 189…191 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00150615 CAS-Nummer: 81012-89-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |
Impurity | ≤100 ppm Free 1-Naphthol |