1-Naphthylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Essigsäure(1-naphthyl)ester, Essigsäure(α-naphthyl)ester, α-Naphthylacetat
227250250
ACRO227250250EA 72.1 EUR
ACRO227250250
1-Naphthylacetat 99%
1-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: ≥ 100 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
EINECS: 212-599-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
HPLC ≥98.5 %