Auramin O, rein biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyoctanunum aureum, 4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Pyoktanin Yellow, 4,4'-(Iminomethylene)bis(N,N-dimethylaniline) hydrochloride, Basic Yellow 2, Canary Yellow
227520500
ACRO227520500EA 64.5 EUR
ACRO227520500
Auramin O, rein biologische Färbemittel
Auramin O
Formel: C₁₇H₂₂ClN₃
Molecular Weight: 303,84 g/mol
Schmelzpunkt: >250 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012484
CAS-Nummer: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥60 %